Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPAS3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4109
PRSI4109EA 435 EUR InStock
PRSI4109
Anti-NPAS3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NPAS3 Antibody: Neuronal PAS domain protein 3 (NPAS3) is a brain-enriched basic helix-loop-helix PAS domain transcription factor and is broadly expressed in the developing neuroepithelium and has recently found to be disrupted by genetic translocation in a family affected with schizophrenia. It was recently shown to be involved in the regulation of FGF signaling in the dentate gyrus by controlling the expression of the FGF receptor subtype 1 and in turn neurogenesis emanating from this region. NPAS3-null mice were growth-retarded and displayed brain defects that included reduced size of the anterior hippocampus, hypoplasia of the corpus callosum, and enlargement of the ventricles, as well as several behavioral abnormalities. Furthermore, these NPAS3-null mice also exhibited disruptions in several neurosignaling pathways involving glutamate, dopamine, and serotonin. These results demonstrate the essential role played by NPAS3 during structural and functional brain development. At least three isoforms of NPAS3 are known to exist.

Type:
Antigen: NPAS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité