L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human NPAS3 peptide (28 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4109P
PRSI4109PEA 122 EUR InStock
PRSI4109P
Human NPAS3 peptide (28 aa in the center)
Protéines et Peptides
NPAS3 peptide is used for blocking the activity of NPAS3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité