Human STIM1 peptide (24 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4119P
PRSI4119PEA 105 EUR InStock
PRSI4119P
Human STIM1 peptide (24 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
STIM1 peptide is used for blocking the activity of STIM1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité