Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STIM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4123
PRSI4123EA 435 EUR InStock
PRSI4123
Anti-STIM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
STIM2 Antibody: In T lymphocytes, the sole pathway for Ca++ entry following antigen-receptor binding is through store-operated Ca++-release-activated Ca++ (CRAC) channels. These channels are made up of the pore-forming subunit ORAI1 and the stromal interaction molecule 1 (STIM1), a protein that functions as a Ca++ sensor and activates the CRAC channels, migrating to the plasma membrane from endoplasmic reticulum (ER)-like sites which act as the Ca++ store. A related molecule, STIM2, acts to inhibit the STIM1-mediated store-operated Ca++ entry, and can form complexes with STIM1, suggesting they may play a coordinated role in controlling Ca++ entry. At least three isoforms of STIM2 are known to exist. This STIM2 antibody is predicted to have no cross-reactivity to STIM1.

Type:
Antigen: STIM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité