Anti-DYNC1H1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
42-294
PRSI42-294EA 435 EUR InStock
PRSI42-294
Anti-DYNC1H1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
DYNC1H1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
DYNC1H1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DYNC1H1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité