Human presenilin1 peptide (23 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4203P
PRSI4203PEA 105 EUR InStock
PRSI4203P
Human presenilin1 peptide (23 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Presenilin1 peptide is used for blocking the activity of presenilin1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité