Human TSLP receptor peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4207P
PRSI4207PEA 122 EUR InStock
PRSI4207P
Human TSLP receptor peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
TSLP receptor peptide is used for blocking the activity of TSLP receptor antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité