Human ARF-BP1 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4213P
PRSI4213PEA 122 EUR InStock
PRSI4213P
Human ARF-BP1 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ARF-BP1 peptide is used for blocking the activity of ARF-BP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité