Human ORAI3 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4215P
PRSI4215PEA 122 EUR InStock
PRSI4215P
Human ORAI3 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ORAI3 peptide is used for blocking the activity of ORAI3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité