Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STREPII-TAG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4217
PRSI4217EA 435 EUR InStock
PRSI4217
Anti-STREPII-TAG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
StrepII-tag Antibody: Streptavidin is a tetrameric protein purified from Streptomyces avidinii. It has wide use in numerous molecular biological protocols dues to its strong affinity for biotin. The original Strep-tag is a nine amino acid peptide with high specificity and affinity towards streptavidin. The addition of this tag to the C-terminus of recombinant proteins allowed the simple purification of protein by use of affinity columns. It was re-engineered to allow it to also placed at the N-terminus of recombinant proteins.

Type:
Antigen: STREPII-TAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Tag

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité