Strep-tag II Peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
4217P
PRSI4217PEA 122 EUR InStock
PRSI4217P
Strep-tag II Peptide
Protéines et Peptides
Strep-tag II peptide is used for blocking the activity of strep-tag II antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité