Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4227
PRSI4227EA 415 EUR InStock
PRSI4227
Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bub3 Antibody: The mitotic checkpoint protein Bub3 is involved with the essential spindle checkpoint pathway which operates during early embryogenesis. Bub3 is important during G2 and early mitosis stages, permitting entry into mitosis depending upon the assembly state of microtubules, thus preventing premature sister chromatid separation, mis-segregation and aneuploidy. Bub3 contains four WD repeat domains and is required for the kinetochore localization of Bub1, a related kinase that is necessary for spindle assembly checkpoint function. Bub1 is able to autophosphorylate and can catalyze the phosphorylation of Bub3. Both Bub1 and Bub3 are mutually dependent for function. Altered Bub expression levels may significantly impair mitotic checkpoint function and is associated with tumor cell proliferation.

Type: Tag
Antigen: BUB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité