Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BUB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4229
PRSI4229EA 435 EUR InStock
PRSI4229
Anti-BUB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bub1 Antibody: Bub1 was initially identified as the mammalian homolog to the yeast protein through a cDNA screen. Bub1 encodes a kinase involved in the formation of the spindle checkpoint, an important mechanism that ensures high fidelity mitotic chromosome segregation. It is thought to be required for assembly of a functional inner centromere, sister chromatid cohesion via targeting of the Shugoshim protein and metaphase congression. Bub1 functions by phosphorylating cdc20, a member of the mitotic checkpoint complex and activating the spindle checkpoint. A related protein kinase Bub3 interacts with Bub1 and targets it to kinetochores prior to chromosome alignment. Mutations in bub1 have been associated with aneuploidy and several forms of cancer.

Type:
Antigen: BUB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité