Human Bub1 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4229P
PRSI4229PEA 122 EUR InStock
PRSI4229P
Human Bub1 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Bub1 peptide is used for blocking the activity of Bub1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité