Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STMN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4237
PRSI4237EA 435 EUR InStock
PRSI4237
Anti-STMN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
op18 Antibody: Op18 belongs to the stathmin family of genes and encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein that may function as an intracellular relay integrating several signaling pathways such as those involved in cell proliferation and differentiation. Op18 has also been shown to be involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules, thereby preventing assembly and promoting the disassembly of microtubules. More recently, op18 has been implicated as a potential target of the ASK1-p38 MAP kinase cascade, suggesting that the ASK1-p38 cascade may regulate microtubule dynamics through op18. Op18 is highly expressed in a wide variety of human malignancies, including leukemia, prostate cancer, ovarian carcinoma, and breast carcinoma, suggesting that op18 may be an ideal target for anti-cancer therapeutics.

Type:
Antigen: STMN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité