Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IEX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4247
PRSI4247EA 415 EUR InStock
PRSI4247
Anti-IEX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IEX-1 Antibody: IEX-1 is a stress inducible gene that is induced by ionizing radiation, ultraviolet radiation, and a variety of growth factors, i.e., FAS and TNF-alpha. IEX-1 is widely expressed in epithelial and endocrine tissues, as well as in vascular endothelium. It plays an important role in the regulation of cellular growth, cell death and oncogenesis. IEX-1 is precisely regulated by multiple transcription factors such as p53, NF-kappa B/rel, Sp1 and c-Myc, to ensure rapid and transient expression of IEX-1 in cells under a variety of stress conditions. IEX-1 is expressed as both a longer form (IEX1L) and a splice variant, designated IEX1S. It is localized to the nucleus and perinuclear region. Overexpression of IEX-1 facilitates apoptosis and cell cycle progression, whereas disruption of IEX-1 expression is associated with decreases in both apoptosis and cell cycle progression.

Type:
Antigen: IEX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité