Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLPI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4249
PRSI4249EA 435 EUR InStock
PRSI4249
Anti-SLPI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLPI Antibody: Secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) is produced at mucosal surfaces, primarily the upper respiratory tract and is thought to play an important role in the antiprotease defense mechanism of the lung. SLPI forms inhibitory complexes with numerous proteolytic enzymes such as neutrophil elastase, and has been shown to possess anti-inflammatory, anti-viral, and antibacterial activities. Its expression in oral epithelial cells is stimulated by HIV-1 gp120, suggesting that SLPI is a component of the oral mucosal response to HIV-1. In peripheral blood monocytes, SLPI can inhibit NF-kappa B activation by inhibiting I kappa B degradation in the cytoplasm and competing for NF-kappa B binding sites in the nucleus. This attenuation of the inflammatory response may also act to suppress liver metastases and other cancer cell invasions, but promote blood-borne metastasis via an invasion-independent pathway.

Type:
Antigen: SLPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité