Human NK3R peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4255P
PRSI4255PEA 122 EUR InStock
PRSI4255P
Human NK3R peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
NK3R peptide is used for blocking the activity of NK3R antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité