L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MICA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
4261
PRSI4261EA 435 EUR InStock
PRSI4261
Anti-MICA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MICA Antibody: Major histocompatibility complex (MHC) class I proteins are ubiquitously expressed and mediate the recognition of intracellular antigens by cytotoxic T cells. A related family, termed the MHC class I chain-related (MIC) proteins are recognized by NKG2D, a receptor on NK and T cells, and promote anti-tumor activity. MICA, a member of the MIC family, is widely expressed on many tumors, and it is the MICA/NKG2D interaction that is thought to stimulate the anti-tumor reactivity by T lymphocytes. Both MICA and MICB mRNA are widely expressed in normal tissues, with MICA beingMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité