Human FEZ1 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4265P
PRSI4265PEA 122 EUR InStock
PRSI4265P
Human FEZ1 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
FEZ1 peptide is used for blocking the activity of FEZ1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité