Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARABIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4269
PRSI4269EA 435 EUR InStock
PRSI4269
Anti-CARABIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carabin Antibody: Antigen binding by the T-cell receptor (TCR) is one of the critical first steps in the immune response, triggering a cascade of signaling pathways that ultimately lead to T-cell activation. Screening a yeast two-hybrid screen of a human T-cell cDNA library with calcineurin, a protein phosphatase involved in multiple signaling pathways including T-cell activation, resulted in the identification of Carabin, a member of the TBC1 domain family of proteins, as a calcineurin-binding protein. Unlike other members of the TBC1 domain protein family which are thought to have a role in regulating cell growth and differentiation, further experiments demonstrated that Carabin is part of a negative regulatory loop for the intracellular TCR signaling pathway as well as an inhibitor of the Ras signaling pathway, suggesting that Carabin may also mediate crosstalk between calcineurin and Ras. Carabin antibody does not recognize TBC1D10A or TBC1D10B. Carabin is known to exist in multiple isoforms.

Type:
Antigen: CARABIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité