Human Carabin peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4269P
PRSI4269PEA 122 EUR InStock
PRSI4269P
Human Carabin peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Carabin peptide is used for blocking the activity of Carabin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité