Human ORAI1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4281P
PRSI4281PEA 122 EUR InStock
PRSI4281P
Human ORAI1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ORAI1 peptide is used for blocking the activity of ADAP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité