Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4289
PRSI4289EA 415 EUR InStock
PRSI4289
Anti-KIF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KIF5 Antibody: The kinesin superfamily proteins (KIFs) are microtubule-dependent motors that slide along microtubules and transport cellular organelles and mRNA to different parts of the cell. In neurons, KIF5 performs this role in an anterograde fashion from the neuronal cell body to axonal or dendritic terminals. KIF5 was initially differentiated from the ubiquitously expressed kinesin as being highly enriched in subsets of neurons and selectively concentrated in the cell body. KIF5 has at least three known isoforms; this antibody recognizes all three. Mutations in one of the isoforms of KIF5 (KIF5A) are thought to be involved in hereditary spastic paraplegias.

Type:
Antigen: KIF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité