Human KIF5 Peptide (20 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4291P
PRSI4291PEA 122 EUR InStock
PRSI4291P
Human KIF5 Peptide (20 aa in the center)
Protéines et Peptides
KIF5 peptide is used for blocking the activity of KIF5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité