Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4295
PRSI4295EA 435 EUR InStock
PRSI4295
Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DISC1 Antibody: Disrupted in schizophrenia 1 (DISC1) is a candidate gene for susceptibility to schizophrenia. It was discovered through chromosomal analysis of a large Scottish family whose members exhibited schizophrenia and related psychiatric disorders. Through yeast two-hybrid screening, it was discovered that DISC1 interacts with many members of the centrosome and cytoskeletal system including MAP1A and Nudel. More recently, DISC1 has been found to regulate the transport of a complex containing Nudel, the lissencephaly-1 (LIS1) protein, and 14-3-3epsilon from neuronal cell bodies to the axons by the action of the microtubule-dependent directed motor protein kinesin-1, also known as KIF5A. Decreased expression of DISC1 in neurons caused an accelerated rate of neuronal integration, resulting in aberrant morphological development, suggesting that DISC1 plays a role in dendritic development and synapse formation. DISC1 has at least four known isoforms.

Type:
Antigen: DISC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité