Human PTK7 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4299P
PRSI4299PEA 122 EUR InStock
PRSI4299P
Human PTK7 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
PTK7 peptide is used for blocking the activity of PTK7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité