Anti-SLC25A38 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
43-070
PRSI43-070EA 488 EUR InStock
PRSI43-070
Anti-SLC25A38 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC25A38 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
SLC25A38 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC25A38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité