Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4305
PRSI4305EA 415 EUR InStock
PRSI4305
Anti-STEAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
STEAP1 Antibody: The six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1 (STEAP1) was the first member of a family of metalloreductases identified as cell-surface antigens in prostate tissue. The normal function of STEAP is still uncertain; unlike other members of the STEAP family, STEAP1 does not promote iron or copper reduction or uptake and lacks the FNO-like reductase domain critical for activity. However, its expression is highly increased in multiple cancer cell lines, including prostate, bladder, colon, and ovarian cancers. Supporting this is evidence that STEAP1 peptides can be used to stimulate CD8+ T cells from healthy donors, enabling them to recognize STEAP1-positive human tumor cells, suggesting that STEAP1 may a potential target for cancer immunotherapy. At least three isoforms of STEAP1 are known to exist.

Type:
Antigen: STEAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité