Human STEAP2 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4307P
PRSI4307PEA 122 EUR InStock
PRSI4307P
Human STEAP2 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
STEAP2 peptide is used for blocking the activity of STEAP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité