Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4313
PRSI4313EA 435 EUR InStock
PRSI4313
Anti-STEAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
STEAP4 Antibody: The six-transmembrane epithelial antigen of prostate 4 (STEAP4) is a member of a family of metalloreductases identified as cell-surface antigens in prostate tissue. Similar to two other members of the STEAP family (STEAP 2 and STEAP3), STEAP4 promotes both iron and copper reduction. STEAP4 is highly expressed in placenta, lung, heart and prostate tissues, and overexpressed in prostate cancer cells compared to normal prostate cells. Overexpression of STEAP4 in prostate cells significantly increases cell growth and colony formation, suggesting STEAP4 may have a role in cell proliferation and prostate cancer progression.

Type:
Antigen: STEAP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité