Human STEAP4 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4313P
PRSI4313PEA 122 EUR InStock
PRSI4313P
Human STEAP4 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
STEAP4 peptide is used for blocking the activity of STEAP3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité