Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRCC36 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4331
PRSI4331EA 435 EUR InStock
PRSI4331
Anti-BRCC36 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BRCC36 Antibody: Together with the breast and ovarian predisposition proteins BRCA1 and BRCA2 and RAD51 and BRCC45, BRCC36 forms a holoenzyme complex that possesses a ubiquitin E3 ligase activity. Aberrant levels of BRCC36 were detected in sporadic breast tumors and depletion of either BRCC36 or BRCC45 by siRNA resulted in increased sensitivity to ionizing radiation and defects in the G2/M checkpoint, indicating that BRCC36 acts to enhance cellular survival following DNA damage. Recent experiments have shown that BRCC36 is essential for ionizing radiation-induced BRCA1 phosphorylation and nuclear foci formation, suggesting that BRCC36 may be an important target in the treatment of radiation-resistant breast tumors. At least two isoforms of BRCC36 are known to exist.

Type:
Antigen: BRCC36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité