Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4339
PRSI4339EA 435 EUR InStock
PRSI4339
Anti-TEM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEM7 Antibody: Tumor endothelial marker 7 (TEM7) was identified through serial analysis of gene expression on endothelial cells isolated from human normal and malignant colorectal tissues. Further experiments verified TEM7 was highly expressed in the endothelium of numerous other cancer types including breast, lung and brain tumors. At least four isoforms of TEM7 are known to exist; these include intracellular, secreted, and membrane-bound forms. A homologous protein, TEM7R (also known as PLXDC2), acts as a binding partner to TEM7 and is also abundantly expressed in the endothelium of malignant colorectal cancer but is absent or rare in normal colon mucosa. High expression of TEM7 is associated with metastasis and poor survival of patients with osteogenic sarcoma.

Type: Tag
Antigen: TEM7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité