Human TEM7 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4339P
PRSI4339PEA 122 EUR InStock
PRSI4339P
Human TEM7 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TEM7 peptide is used for blocking the activity of TEM7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité