Human TEM7 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4341P
PRSI4341PEA 122 EUR InStock
PRSI4341P
Human TEM7 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
TEM7 peptide is used for blocking the activity of TEM7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité