Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4353
PRSI4353EA 435 EUR InStock
PRSI4353
Anti-LGP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LGP2 Antibody: Anti-viral innate immune responses are triggered by pathogen-associated molecular patters (such as the accumulation of intracellular nucleic acids resulting from virus infections) and represent the first line of defense against numerous infectious organisms. The Toll-like receptors (TLR) 3, 7, 8, and 9 are expressed in immune cells and function as transmembrane pattern recognition receptors to detect foreign nucleic acids. Other proteins that play similar roles, such as RIG-1 and MDA5 are members of a CARD-helicase family and are expressed in the cytoplasm. A third protein, LGP2, is similar to RIG-1 and MDA5, except for lacking a homologous CARD domain. It is thought to act as an element of negative-feedback regulation of intracellular antiviral signaling. At least four isoforms of LGP2 are known to exist.

Type:
Antigen: LGP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité