Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4357
PRSI4357EA 435 EUR InStock
PRSI4357
Anti-TEM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEM1 Antibody: Tumor endothelial marker (TEM) 1 was originally identified as a human embryonic fibroblast-specific antigen and was later determined to be endosialin, a single-pass transmembrane glycoprotein that has multiple extracellular domains, including three EGF-like domains, a sushi-like domain, and a C lectin-like domain. TEM proteins are significantly up-regulated during angiogenesis and neoangiogenesis that are crucial for the growth of solid tumors. While TEM1 is not required for angiogenesis during fetal development, postnatal growth or wound healing, it plays a role in tumor growth, invasion, and metastasis. Fibronectin and collagen types I and IV act as specific ligands of TEM1, leading to suggestions that these molecules may cause changes in the extracellular matrix, cell adhesion and migration during tumor invasion.

Type:
Antigen: TEM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité