Human TEM1 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4357P
PRSI4357PEA 122 EUR InStock
PRSI4357P
Human TEM1 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TEM1 peptide is used for blocking the activity of TEM1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité