Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4363
PRSI4363EA 435 EUR InStock
PRSI4363
Anti-TEM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEM2 Antibody: Rhes, also known as tumor endothelial marker 2 (TEM2), is a small GTP-binding protein that is predominantly expressed in the striatal region of the brain. This protein belongs to the RASD subfamily of Ras-related GTP-binding protein superfamily and is thought to play a role in the normal development and function of the brain as mice lacking this gene showed increased anxiety levels and motor coordination deficits. Rhes was identified as TEM2 through analysis of genes whose expression was upregulated in tumor endothelium. Tumor endothelial markers are significantly up-regulated during angiogenesis and neoangiogenesis that are crucial for the growth of solid tumors. TEMs localized on the cell surface and conserved across species are of particular interest for future development of anti-angiogenic therapies.

Type:
Antigen: TEM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité