Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4369
PRSI4369EA 435 EUR InStock
PRSI4369
Anti-TEM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEM5 Antibody: Tumor endothelial markers (TEMs) are significantly up-regulated during angiogenesis and neoangiogensis that are crucial for the growth of solid tumors. TEMs localized on the cell surface and conserved across species are of particular interest for future development of anti-angiogenic therapies. These include TEMs such as TEM1, TEM5, TEM7 and TEM8. TEM5 is a member of the adhesion family of G protein coupled receptors and is localized on the surface of endothelial cells. TEM5 is a seven-pass transmembrane receptor, unlike TEM1, TEM7 and TEM8 which span the membrane once. TEM5 is abundantly expressed in tumor vessels, heart, placenta, ovary, small intestine, and colon. Proteolytically processed soluble TEM5 mediates endothelial cell survival during angiogenesis by linking integrin to glycosaminoglycans.

Type:
Antigen: TEM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité