L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human TEM5 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4371P
PRSI4371PEA 122 EUR InStock
PRSI4371P
Human TEM5 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
TEM5 peptide is used for blocking the activity of TEM5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité