Human Nhe-1 peptide (20 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4377P
PRSI4377PEA 122 EUR InStock
PRSI4377P
Human Nhe-1 peptide (20 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Nhe-1 peptide is used for blocking the activity of Nhe-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité