Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4383
PRSI4383EA 435 EUR InStock
PRSI4383
Anti-GRIK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Grik1 Antibody: Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. Grik1, also known as glutamate receptor 5, belongs to the kainate family of glutamate receptors, which are composed of four subunits and function as ligand-activated ion channels. Grik1 is expressed in GABAergic interneurons of the hippocampus and are thought to participate in the formation of various subtypes of kainate receptors with Grik2 and KA2. Stimulation of Grik1 leads to intracellular calcium release and activation of protein kinase C. Excessive activation has been associated with psychiatric, neurological and neurodegenerative diseases. Numerous isoforms of Grik1 are known to exist and may be subject to RNA editing within the second transmembrane domain, which is thought to alter the properties of ion flow.

Type:
Antigen: GRIK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité