Human Grik1 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4383P
PRSI4383PEA 122 EUR InStock
PRSI4383P
Human Grik1 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
Grik1 peptide is used for blocking the activity of Grik1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité