Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4387
PRSI4387EA 435 EUR InStock
PRSI4387
Anti-GRIK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Grik2 Antibody: Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. Grik2, also known as glutamate receptor 6, belongs to the kainate family of glutamate receptors, which are composed of four subunits and function as ligand-activated ion channels. Recent reports have suggested that defects in the Grik2 protein may be associated with autosomal recessive mental retardation and possibly other neurological disorders such as schizophrenia. Numerous isoforms of Grik2 are known to exist and may be subject to RNA editing within the second transmembrane domain, which is thought to alter the properties of ion flow. This Grik2 antibody may exhibit some cross-reactivity to Grik3.

Type:
Antigen: GRIK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité