Human Grik2 peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4387P
PRSI4387PEA 122 EUR InStock
PRSI4387P
Human Grik2 peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Grik2 peptide is used for blocking the activity of Grik2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité