Human ATG10 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4399P
PRSI4399PEA 105 EUR InStock
PRSI4399P
Human ATG10 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ATG10 peptide is used for blocking the activity of ATG10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité