Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FEZ2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4405
PRSI4405EA 435 EUR InStock
PRSI4405
Anti-FEZ2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FEZ2 Antibody: Fasciculation and elongation protein zeta-2 (FEZ2) is a homolog to the mammalian FEZ1, itself an ortholog of the C. elegans UNC-76. In contrast to FEZ1, FEZ2 mRNA is widely expressed in mouse tissues. FEZ2 interacts with protein kinase C (PKC)-zeta substrate and induces neurite extension of PC12 cells when co-expressed with a constitutively active form of PKC-zeta, suggesting FEZ2 may play an important role in the morphological changes of various cells by associating with PKC-zeta in a tissue non-specific manner. FEZ2 can interact with FEZ1 through its c-terminal regions and especially its coiled-coil region. At least two isoforms of FEZ2 are known to exist.

Type:
Antigen: FEZ2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité