Human SAPAP3 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4411P
PRSI4411PEA 122 EUR InStock
PRSI4411P
Human SAPAP3 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SAPAP3 peptide is used for blocking the activity of SAPAP3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité